Merck
756024
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl methacrylate
contains <500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor), 97% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12O2
CAS号:
分子量:
212.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97% (GC)
形狀
liquid
包含
<500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor)
折射率
n20/D 1.588
密度
1.149 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-9-5-7-11-6-3-4-8-12(11)13/h3-9H,1H2,2H3
InChI 密鑰
HVYCQBKSRWZZGX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C