Merck
750735
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylphenol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$232.00
500 MG
$909.00
$232.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$232.00
500 MG
$909.00
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3C]2C6H3OH
CAS号:
分子量:
206.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.22
$232.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
mp
87-89 °C (lit.)
90-91 °C
SMILES字符串
CC(C)(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3
InChI key
ZDWSNKPLZUXBPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)