Merck
750352
Sigma-Aldrich
3-(芴甲氧羰基-氨基)苯腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H16N2O2
分子量:
340.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
165-170 °C
官能团
Fmoc
SMILES字符串
O=C(Nc1cccc(c1)C#N)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H16N2O2/c23-13-15-6-5-7-16(12-15)24-22(25)26-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21H,14H2,(H,24,25)
InChI key
SMYGNDZAWDSFSD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)