Merck
749478
Sigma-Aldrich
胆固醇-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
3β-羟基-5-胆甾烯-2,3,4-13C3, 5-胆甾醇-3β-ol-2,3,4-13C3
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 MG
$703.00
5 MG
$1,490.00
$703.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
2 MG
$703.00
5 MG
$1,490.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C24H46O
分子量:
389.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$703.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C (lit.)
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13+1,17+1,21+1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-FCBPLXADSA-N
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jamie L York et al.
Food chemistry, 326, 126939-126939 (2020-05-16)
Hen egg yolk from chicken eggs were examined for their mycotoxin, hormone, and fat-soluble vitamin content. A method was developed for multi-class analysis of egg yolk using a dilute/precipitate, centrifuge, and shoot process coupled with on-line sample clean-up using restricted