Merck
749346
Sigma-Aldrich
3-溴-4-甲氧基苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrClO3S
CAS号:
分子量:
285.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
83-88 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
COc1ccc(cc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)8)13(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)