Merck
749095
Sigma-Aldrich
N-(2-Carboxyethyl)glycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH215NHCH2CO2H
分子量:
148.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
98% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CC[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c7-4(8)1-2-6-3-5(9)10/h6H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/i6+1
InChI 密鑰
GAUBNQMYYJLWNF-PTQBSOBMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)