Merck
748242
Sigma-Aldrich
(R)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethylamine
96%
别名:
(R)-1-2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethanamine, (R)-2-(1-aminoethyl)triphenylphosphine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H20NP
分子量:
305.35
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D 59.0°, c = 0.5% in chloroform
反應適用性
reagent type: ligand
mp
75-81 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
N[C@H](O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18NOP/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19,21H,20H2/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
PUGKRXRRXYUOPD-LJQANCHMSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3