Merck
748307
Sigma-Aldrich
(S)-1-(二苯基膦基)-3,3-二甲基丁烷-2-胺
97%
别名:
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3,3-dimethyl-2-butylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24NP
分子量:
285.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
反应适用性
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.590
密度
1.0241 g/mL at 25 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(C)(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NP/c1-18(2,3)17(19)14-20(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,14,19H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI key
SGBNMEAXYLJQRV-QGZVFWFLSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)