Merck
746029
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindoline
97%
别名:
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8FN
CAS号:
分子量:
137.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n/D 1.556
密度
1.171 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1cc2c(cc1)NCC2
InChI
1S/C8H8FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
InChI key
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
225.1 °F
闪点(°C)
107.25 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)