745820
二氟{3-乙基-5- [1-(4-乙基-3,5-二甲基-2H-吡咯-2-亚甲基-N)乙基] -2,4-二甲基-1H-吡咯并-N}硼
98% (HPLC)
别名:
1,3,5,7,8-Pentamethyl-2,6-diethylpyrromethene-difluoroborate, 2,6-Diethyl-1,3,5,7,8-pentamethylpyrromethene-boron difluoride, 3-Ethyl-5-[1-(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole, boron complex, Exciton Pyrromethene 567, P 567, Pyrromethene 567
About This Item
推荐产品
方案
98% (HPLC)
表单
solid
mp
208-213 °C
荧光
λex 522 nm
SMILES字符串
CC(C1=C(C)C(CC)=C(C)N1B(F)2F)=C3[N]2=C(C)C(CC)=C3C
InChI
1S/C18H25BF2N2/c1-8-15-10(3)17-12(5)18-11(4)16(9-2)14(7)23(18)19(20,21)22(17)13(15)6/h8-9H2,1-7H3
InChI key
DZSMVBDAUBBZJD-UHFFFAOYSA-N
一般描述
应用
Used for solid-state dye laser devices.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3