Merck
74391
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Fmoc)-OH
≥97.0% (HPLC)
别名:
Nα,Nβ-二芴甲氧羰基-L-2,3-二氨基丙酸, Fmoc-3-(Fmoc-氨基)-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H28N2O6
分子量:
548.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
crystals
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C33H28N2O6/c36-31(37)30(35-33(39)41-19-29-26-15-7-3-11-22(26)23-12-4-8-16-27(23)29)17-34-32(38)40-18-28-24-13-5-1-9-20(24)21-10-2-6-14-25(21)28/h1-16,28-30H,17-19H2,(H,34,38)(H,35,39)(H,36,37)/t30-/m0/s1
InChI key
CEEGOSWFFHSPHM-PMERELPUSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)