Merck
742341
Sigma-Aldrich
1-(叠氮甲基)-4-氯苯 溶液
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (GC)
别名:
p-Chlorobenzyl azide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6ClN3
CAS号:
分子量:
167.60
Beilstein:
2441922
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solution
濃度
~0.5 M in dichloromethane
雜質
≤2.0% water
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
JMTPIENQTKMREN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)