About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BrF2N
CAS号:
分子量:
208.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
表单
solid
mp
25-30 °C
官能团
bromo
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChI key
QUHDJDVFZSVUOH-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3