Merck
741256
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2BClF3KN2
分子量:
220.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
282-286 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[K+].F[B-](F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2BClF3N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
JAUMZIPHWMCSIJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)