Merck
741167
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-diphosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
别名:
ADP-15N5 disodium salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$214.00
10 MG
$1,030.00
25 MG
$2,120.00
$214.00
预计发货时间2025年6月03日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 MG
$214.00
10 MG
$1,030.00
25 MG
$2,120.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H1315N5Na2O10P2
分子量:
476.13
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.12
$214.00
预计发货时间2025年6月03日详情
索取更多信息
同位素纯度
≥98 atom % 15N
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
powder
质量偏移
M+5
储存温度
−20°C
−20°C
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)