Merck
739995
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
别名:
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$90.90
5 G
$227.00
$90.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$90.90
5 G
$227.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H19BO3
分子量:
234.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.06
$90.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
折射率
n20/D 1.502
密度
1.028 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5/h6-9H,1-5H3
InChI key
DMKREZLZDOSDQU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)