Merck
739391
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2Cl2F3N
CAS号:
分子量:
215.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.482
密度
1.542 g/mL at 25 °C
官能团
chloro
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-12-5(8)1-3(4)6(9,10)11/h1-2H
InChI key
GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)