Merck
739227
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
96%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$98.70
$98.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$98.70
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13ClN2O4
分子量:
272.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$98.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
158-164 °C
官能团
amine
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccnc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H13ClN2O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-6-4-5-13-8(12)7(6)9(15)16/h4-5H,1-3H3,(H,15,16)(H,13,14,17)
InChI key
UFNXHDCOFAGXCX-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)