Merck
738905
Sigma-Aldrich
11-(二茂铁基)十一烷硫醇
95%
别名:
11-(巯基十六烷基)二茂铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H32FeS
分子量:
372.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
mp
36-41 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.SCCCCCCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C16H27S.C5H5.Fe/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16;1-2-4-5-3-1;/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2;1-5H;
InChI 密鑰
ZXKSSFMVUQHJKC-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 电催化行为和阴离子影响:采用CV和SEIRAS技术,探索阴离子对金电极上11-二茂铁基-1-十一烷硫醇单层的氧化还原行为和结构的影响(ScienceDirect, 2020)。
  • 电化学特性:研究11-二茂铁基-1-十一烷硫醇在金电极上的组装和电化学响应,突出表面结构作用(ScienceDirect, 2017)。
  • 表面吸附研究:讨论二茂铁基化金纳米颗粒的吸附性和它们的电化学应用(ScienceDirect, 2018)。
  • 扩展栅极场效应晶体管(Extended Gate FET)生物传感器:在生物传感器应用中使用11-二茂铁基十一烷硫醇,突出它的溶解性和修饰电极芯片应用(Springer, 2020)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3