Merck
738700
Sigma-Aldrich
4-哌啶吡啶
97%
别名:
1-(4-Pyridyl)piperidine, 4-Piperidinopyridine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$221.00
$221.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$221.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2
CAS号:
分子量:
162.23
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$221.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
78-83 °C
SMILES字符串
C1CCN(CC1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h4-7H,1-3,8-9H2
InChI key
MTPBUCCXRGSDCR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)