Merck
738247
Sigma-Aldrich
3,4-Bis(hydroxymethyl)furan
98%
别名:
Furan-3,4-dimethanol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$94.50
5 G
$242.00
$94.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$94.50
5 G
$242.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O3
CAS号:
分子量:
128.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$94.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
liquid
密度
1.248 g/mL at 25 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
OCc1cocc1CO
InChI
1S/C6H8O3/c7-1-5-3-9-4-6(5)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
InChI key
RNKXUVJWMOMTHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)