Merck
737275
Sigma-Aldrich
甲基 3-氨基-2-溴苯甲酸乙酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BrNO2
分子量:
230.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.601
密度
1.583 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
ester
SMILES字符串
COC(=O)c1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
NIXWZYZFLFEHMB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)