Merck
736988
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-(hydroxyethyl)cyclohexane
97%
别名:
1-Amino-1-cyclohexanemethanol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$142.00
$142.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$142.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO
CAS号:
分子量:
129.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$142.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
34-38 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
NC1(CO)CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6,8H2
InChI key
VDPLLINNMXFNQX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)