Merck
736074
Sigma-Aldrich
3,5-二氯吡啶-2-腈
95%
别名:
3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2Cl2N2
CAS号:
分子量:
173.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
98-103 °C
官能团
chloro
nitrile
SMILES字符串
Clc1cnc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
InChI key
ATUOLSDAAPMVJJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)