Merck
735868
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
97%
别名:
tert-Butyl (R)-piperidin-3-ylcarbamate, (R)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N2O2
分子量:
200.28
Beilstein:
10662518
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
mp
116-121 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2