Merck
734977
Sigma-Aldrich
2-氨基苯并恶唑
97%
别名:
2-苯并噁唑胺, 3,4-二甲氧基苯磺酰胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$79.10
$79.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$79.10
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2O
CAS号:
分子量:
134.14
Beilstein:
115981
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$79.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
128-133 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChI key
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)