Merck
734721
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
95%
别名:
2-Iodoisonicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4INO2
CAS号:
分子量:
249.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
225-230 °C
SMILES字符串
OC(=O)c1ccnc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)