Merck
734284
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoindoline hydrochloride
95%
别名:
4-Bromo-1H-isoindoline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8BrN · HCl
分子量:
234.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
mp
269-274 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.Brc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8BrN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
InChI key
FQHLHVFOJBANKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)