Merck
733571
Sigma-Aldrich
3-甲氧基苄胺肟
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N2O2
CAS号:
分子量:
166.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
104-108 °C
SMILES字符串
COc1cccc(c1)C(N)=NO
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
CEHMGZTZNNEADY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)