Merck
732974
Sigma-Aldrich
Methyl 6-fluorochromone-2-carboxylate
别名:
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7FO4
分子量:
222.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
137-143 °C
SMILES 字串
COC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C11H7FO4/c1-15-11(14)10-5-8(13)7-4-6(12)2-3-9(7)16-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
IWYHARNYXQFPOB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)