Merck
732494
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9BrN2O
分子量:
265.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
99-104 °C
SMILES字符串
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H9BrN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
InChI key
QGLJXVCTGBJIFQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)