Merck
73031
Sigma-Aldrich
Boc-Dap(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Nα-Boc-Nβ-Fmoc-L-2,3-二氨基丙酸, Boc-3-(Fmoc-氨基)-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2.5 G
$640.00
$640.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2.5 G
$640.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H26N2O6
分子量:
426.46
Beilstein:
4771385
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
$640.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
Fmoc
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H26N2O6/c1-23(2,3)31-22(29)25-19(20(26)27)12-24-21(28)30-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI key
MVWPBNQGEGBGRF-IBGZPJMESA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1