Merck
729450
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
97%
别名:
2-Methoxy-5-iodobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7IO2
CAS号:
分子量:
262.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
140-146 °C
官能团
aldehyde
iodo
SMILES字符串
COc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)