Merck
729426
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-methoxybenzaldehyde
97%
别名:
3-Formyl-4-methoxybenzonitrile
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$139.00
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$139.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7NO2
CAS号:
分子量:
161.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
115-120 °C
官能基
aldehyde
nitrile
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1C=O)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4,6H,1H3
InChI 密鑰
HJDXZGCTGAWUFZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)