Merck
729345
Sigma-Aldrich
Hoveyda-Grubbs催化剂® M722
Umicore
别名:
Grubbs催化剂® C711, Hoveyda-Grubbs催化剂® M72 SIPr (C711), 二氯[1,3-双(2,6-异丙基苯基)-2-咪唑烷亚基](2-异丙氧基苯基亚甲基)钌(II)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$68.50
2 G
$953.00
$68.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$68.50
2 G
$953.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H50Cl2N2ORu
分子量:
710.78
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$68.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
表单
solid
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
242-246 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
ONAWWBRGWXRMAF-UHFFFAOYSA-L
应用
用于通过交叉复分解法制备三取代烯烃的优选催化剂。
包装
100 mg、500 mg、2 g玻璃瓶装。
法律信息
Umicore的产品
产品许可证
该产品及其制造或使用受Umicore PMC拥有或控制的一项或多项已发布或正在申请的美国专利(和国外等同专利)权限管辖。通过Sigma-Aldrich、其附属公司或其授权分销商从Umicore PMC购买此产品,购买者将享受有限的一次性、非排他、不可转让、不可分配的许可。购买者使用此产品可能会侵犯第三方拥有或控制的专利。购买者应自行确保其使用产品未侵犯第三方专利权或超出本协议授予的许可范围。
有关产品的更多信息,请询当地Umicore PMC联系人,网址http://www.pmc.umicore.com。
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Increased efficiency in cross-metathesis reactions of sterically hindered olefins.
Stewart IC, et al.
Organic Letters, 10(3), 441-444 (2008)
Schrodi, Y.; Pederson, R.L.
Aldrichimica Acta, 40, 45-45 (2007)
相关内容
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.