Merck
728934
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
97%
别名:
1-Aminocyclopropyl carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$111.00
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$111.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12ClNO2
CAS号:
分子量:
165.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
114-120 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl.CCOC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-5(8)6(7)3-4-6;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChI key
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)