Merck
727172
Sigma-Aldrich
(S)-2-氨基己烷
ChiPros®, produced by BASF, 99%
别名:
(S)-2-己基胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15N
CAS号:
分子量:
101.19
Beilstein:
1718994
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
等級
produced by BASF
化驗
≥98.5% (GC)
99%
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES 字串
CCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
WGBBUURBHXLGFM-LURJTMIESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
26.6 °F
閃點(°C)
-3 °C