Merck
725234
Sigma-Aldrich
N-(4-叔丁基苯基)双(三氟甲烷磺酰亚胺)
97%
别名:
N-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-methanesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13F6NO4S2
分子量:
413.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
108-112 °C
SMILES字符串
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F6NO4S2/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)19(24(20,21)11(13,14)15)25(22,23)12(16,17)18/h4-7H,1-3H3
InChI key
JSAPQUASEXOFNZ-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for synthesis of spirastrellolide F methyl ester
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)