Merck
724920
Sigma-Aldrich
3-氨基-2-氟苯甲酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNO2
分子量:
216.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
mp
153-158 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Nc1cccc(C(O)=O)c1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
PAGROCHVTXMVTP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)