Merck
724475
Sigma-Aldrich
聚(N-异丙基丙烯酰胺-co-甲基丙烯酸-co-丙烯酸十八酯)
5 mol % in methacrylic acid, 1 mol % in octadecyl acrylate, Mn 30,000-60,000
别名:
功能化聚(N-异丙基丙烯酰胺), 功能化聚丙烯酰胺, 聚(N-异丙基丙烯酰胺), 聚(NIPAM-co-MAA-co-ODA), 聚丙烯酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11NO)m (C4H6O2)n (C21H40O2)p
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
powder
分子量
Mn 30,000-60,000
浓度
1 mol % in octadecyl acrylate
5 mol % in methacrylic acid
mp
>300 °C
一般描述
智能膨胀/伸缩共聚物,可用作温度敏感型和 pH 敏感型材料。[1][2]
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Quijada-Garrido; I.; Prior-Cabanillas; A.; Garrido; L.; Barrales-Rienda; J. M.
Macromolecules, 38, 7434-7434 (2005)
Salgado-Rodriguez; R.; Licea-Claverie; A.; Arndt; K. F.
Eur. Polymer J., 40, 1931-1931 (2004)
商品
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
组织工程已成为治疗受损或患病的器官和组织(例如血管和尿囊)的关键治疗工具。
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
通过调整的理化特性,药物递送系统可根据需要设计为可递送治疗分子的智能系统。了解有关刺激响应材料药物递送应用的更多信息。
查看所有结果