Merck
724068
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanol
别名:
1-Methyl-1-cyclopropanol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$222.00
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$222.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
质量水平
折射率
n20/D 1.414
密度
1.265 g/mL at 25 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CC1(O)CC1
InChI
1S/C4H8O/c1-4(5)2-3-4/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
NCTCZGRRDXIGIY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
77.0 °F
闪点(°C)
25 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)