Merck
722596
Sigma-Aldrich
2-氯-4-碘吡啶-3-甲醛
97%
别名:
2-氯-3-醛基-4-碘吡啶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$277.00
$277.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$277.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3ClINO
分子量:
267.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$277.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
87-92 °C
官能团
aldehyde
chloro
iodo
SMILES字符串
Clc1nccc(I)c1C=O
InChI
1S/C6H3ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
InChI key
OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)