Merck
722324
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methylisoxazole
97%
别名:
4-Bromo-3-methylisoxazol-5-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5BrN2O
CAS号:
分子量:
177.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
66-71 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1noc(N)c1Br
InChI
1S/C4H5BrN2O/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h6H2,1H3
InChI 密鑰
XCYKKCVEVOZFIL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3