Merck
697044
Sigma-Aldrich
2-噻吩基乙酰腈
97%
别名:
2-噻吩甲酰乙腈
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$182.00
$182.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$182.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5NOS
CAS号:
分子量:
151.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$182.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
powder
mp
134-138 °C
官能团
ketone
nitrile
SMILES字符串
O=C(CC#N)c1cccs1
InChI
1S/C7H5NOS/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI key
XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)