Merck
722162
Sigma-Aldrich
Cbz-3-Bromopyrrolidine
别名:
Benzyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, Z-3-Bromopyrrolidine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$148.00
$148.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$148.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14BrNO2
分子量:
284.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$148.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
liquid
折射率
n20/D 1.557
密度
1.396 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrC1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H14BrNO2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI key
LWEKWWHCQBWMQC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)