Merck
722073
Sigma-Aldrich
2-羟基-5-甲氧基-3-硝基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$163.00
$163.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$163.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO5
CAS号:
分子量:
197.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$163.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
129-134 °C
官能团
aldehyde
nitro
SMILES字符串
COc1cc(C=O)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-6-2-5(4-10)8(11)7(3-6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
InChI key
CCHTVTHOPTTYSY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)