Merck
721581
Sigma-Aldrich
3-溴-2-溴甲基-1-丙烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6Br2
CAS号:
分子量:
213.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.550
密度
1.860 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrCC(=C)CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
InChI 密鑰
BDHXXBPPYQRWMC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)