Merck
721247
Sigma-Aldrich
2,2′-二氨基-4,4′-二苯乙烯二甲酸
greener alternative
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$427.00
$427.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$427.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14N2O4
分子量:
298.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$427.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
solid
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
200-205 °C
環保替代類別
SMILES 字串
Nc1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c17-13-7-11(15(19)20)5-3-9(13)1-2-10-4-6-12(16(21)22)8-14(10)18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20)(H,21,22)/b2-1+
InChI 密鑰
QEDSDXRFNGAJKN-OWOJBTEDSA-N
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
應用
2,2′-二氨基-4,4′-二苯乙烯二羧酸是一种有机连接剂和胺官能化修饰的二羧酸。它可用于形成金属有机骨架(MOF),以存储氢并减少CO2[1][2][3]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enhancement of visible-light-driven CO 2 reduction performance using an amine-functionalized zirconium metal-organic framework
Sun M, et al.
Dalton Transactions, 47(3), 909-915 (2018)
Mixed-linker approach in designing porous zirconium-based metal-organic frameworks with high hydrogen storage capacity
Naeem A, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(50), 7826-7829 (2016)
Characteristics of MOF, MWCNT and graphene containing materials for hydrogen storage: A review
Gangu KK, et al.
Chemosphere, 30, 132-144 (2019)
商品
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
金属有机骨架是配位聚合物的一部分,代表了大量替代能源应用的一个强大的新工具。通过提供定制的高表面积材料的简单的合成策略可以很容易获得MOF。