Merck
721115
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-6-(三丁基锡烷基)吡啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H33NOSn
分子量:
398.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.512
bp
309.3-313.3 °C
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C6H6NO.3C4H9.Sn/c1-8-6-4-2-3-5-7-6;3*1-3-4-2;/h2-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
IEIMCQVOGICOFA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3