化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: boron
mp
550 °C (dec.)
SMILES 字串
[K+].[K+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2K/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
InChI 密鑰
MJZMONZFZXGMAR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3